Documenti fondamentali
AMBH2D6F3FA0
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-Bromo-7-nitroindole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-7-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13BrN2O4/c1-13(2,3)20-12(17)15-7-9(14)8-5-4-6-10(11(8)15)16(18)19/h4-7H,1-3H3
InChI
RHYXXCHHJCQANV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-37-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914349-37-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)