AMBH2D6F3404
Ambeed, Inc.
5-(Benzyloxy)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(benzyloxy)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChI
KMWUTRXLBBOIJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)