Documenti fondamentali
AMBH2D6F2B41
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(pyridin-4-yl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-4-1-8(11)7-2-5-10-6-3-7/h2-3,5-6H,1H2
InChI
PPBAZOANEQPCKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23821-37-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)