Documenti fondamentali
AMBH2D6F2A1B
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI
CMXRBHNFKLKRFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37470-58-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)