Documenti fondamentali
AMBH2D6F28AC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChI
WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)