Documenti fondamentali
AMBH2D6F28A6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.75
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloroethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-13(5-4-12)7-9-14/h4-9H2,1-3H3
InChI
MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208167-83-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/208167-83-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)