Documenti fondamentali
AMBH2D6F2894
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-methoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
InChI
PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116241-61-3.html
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)