Documenti fondamentali
AMBH2D6F23E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-12-5-4-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,13,15)
InChI
YLKONQAWPOHLPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116026-95-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116026-95-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)