AMBH2D6F1B4E
Ambeed, Inc.
4-Bromothiophene-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChI
WPIFYCRDSOUHLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)