Documenti fondamentali
AMBH2D6F190F
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-methoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(9(10)11)5-8(4-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
ALUKWQVSCATDLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62089-34-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)