Documenti fondamentali
AMBH2D6F1844
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
Inchi Code
1S/C25H17Br/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI
WNXNWOBGPRKOJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474918-32-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)