Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F8A
Ambeed, Inc.
2-Formylisonicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-formylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N2O/c8-4-6-1-2-9-7(3-6)5-10/h1-3,5H
InChI
MKTLVFRYWOEUPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)