Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F3C
Ambeed, Inc.
2-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol hydrobromide
Scegli un formato
100 MG
95,53 €
250 MG
142,07 €
SKU del venditore: A145275-100MG
95,53 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
95,53 €
250 MG
142,07 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
SKU del venditore: A145275-100MG
95,53 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H6N4O.BrH/c7-6-8-5-2-1-4(11)3-10(5)9-6;/h1-2H,3H2,(H2,7,9);1H
InChI
VPLSHNVCQMDVKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092394-16-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)