Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F35
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
InChI
RACIHBXDZONTQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65202-58-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)