AMBH2D6F0D01
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H6BrN3O/c1-12-7-6-10-4-5(8)11(6)3-2-9-7/h2-4H,1H3
InChI
QPEGJUSNDDPOHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91775-62-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)