Documenti fondamentali
AMBH2D6F0C42
Ambeed, Inc.
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-6(2)9-10(3)7(5)8(11)12-4/h1-4H3
InChI
OCUDOHHJNZEDML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773136-70-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)