Documenti fondamentali
AMBH2D6F0BB3
Ambeed, Inc.
7-Bromoisoquinolin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI
FBTKUAFGTDENLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192815-02-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1192815-02-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)