Documenti fondamentali
AMBH2D6F0302
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChI
FYUCIRHQXQEOJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474708-88-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)