Documenti fondamentali
AMBH2D6F02AD
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C13H10BrN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3
InChI
UMZKBENCNNDLRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201186-54-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)