Documenti fondamentali
AMBH2D6F01A0
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-chloro-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-7-2-1-3-8(15(11,13)14)6(7)4-5-12-9/h1-5H
InChI
LAFGPNHTRJDGQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141519-77-9.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141519-77-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)