AMBH2D6EF7EF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromobutanoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI
HJEZRYIJNHAIGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)