Documenti fondamentali
AMBH2D6EEFC9
Ambeed, Inc.
Methyl 3-acetamidothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-(acetylamino)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-5(10)9-6-3-4-13-7(6)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI
VVGYLIJOPUUXJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22288-79-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)