Documenti fondamentali
AMBH2D6EDF71
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 4-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-5(7)9-3-8-4/h3H,2,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI
NJMORFFDAXJHHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21190-16-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21190-16-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)