AMBH2D6EDB5E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13(4)9-5-7-10(14)8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI
JAMGILZSPQRPBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)