Documenti fondamentali
AMBH2D6ED9F8
Ambeed, Inc.
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-15-9(14)11-5-2-10(3-6-11,4-7-11)8(12)13/h2-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
KBZVAQVEHVGIEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18720-35-9.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)