Documenti fondamentali
AMBH2D6ECF45
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-2-naphthonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-hydroxy-2-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-9-3-4-11(13)6-10(9)5-8/h1-6,13H
InChI
NFBPHZSDBOVNAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130200-58-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)