Documenti fondamentali
AMBH2D6ECEB6
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3S/c8-7-6-5(4(3-9)12-7)10-1-2-11-6/h3H,1-2H2
InChI
YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852054-42-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)