Documenti fondamentali
AMBH2D6ECB76
Ambeed, Inc.
4,6-Dimethylpyrimidin-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,6-dimethyl-5-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-6(9)5(2)8-3-7-4/h3,9H,1-2H3
InChI
STTRDEPUOJMYIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70345-38-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)