AMBH2D6EC58B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-ylamine
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI
FXFSGALQLLEBJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)