Documenti fondamentali
AMBH2D6EC0AB
Ambeed, Inc.
5,7-Dihydroxycoumarin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(11)6-1-2-9(12)13-8(6)4-5/h1-4,10-11H
InChI
KIQQFVJHWNCGAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)