AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
InChI
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)