Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
anodized aluminum
Caratteristiche
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000638
Categorie correlate
Descrizione generale
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)