Z743779
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000 REACH, size 1000 μL, hinged rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 1000 REACH
hinged rack
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3791-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
1000 μL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)