Z743758
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
Pure 200L, size 200 μL, hinged rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Pure 200L
hinged rack
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3751-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)