Documenti fondamentali
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Caratteristiche
1/3 Size
Produttore/marchio commerciale
Polarware 30322
Capacità
2.5 L
Misura
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)