Z741835
Extech Stem Thermometer, Waterproof
About This Item
Codice UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Caratteristiche
CE compliant
battery included (LR44)
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Extech Instruments 39240
Campo di misura della temperatura
-40-392 °F (-40 to 200 °C)
Misura
5.9 in. × 0.8 in. × 0.7 in., 150 x 20 x 18mm
Peso
0.7 oz20 g
Caratteristiche e vantaggi
- Pocket size with Max/Min recording
- Measures temperature in frozen solids and liquids
- 2.75" (70mm) Stainless steel stem
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)