Documenti fondamentali
Z694843
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
Sinonimo/i:
glass fiber filter papers, glass fiber filters, quartz filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104918
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Caratteristiche
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820900086
Whatman Article No. 28418339 (US reference)
Confezionamento
pkg of
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Descrizione generale
Grado GF/A: 1,6 μm
Filtri in fibra di vetro Whatman senza leganti di grado GF/A con ritenzione di particelle fini, elevate capacità e portata per la filtrazione di grandi volumi di liquidi e aria.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)