Documenti fondamentali
Z682624
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40, poly-coated, heavy wall
Sinonimo/i:
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 25262
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)