Z651737
Quickfit® culture vessels
capacity 10,000 mL
Sinonimo/i:
FV10L
About This Item
Materiali
borosilicate glass
flat neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
without cap
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FV10L
Disponibilità
available only in EU
not available in ROW, USA and Canada
Alt. × Diam.
375 mm × 227 mm
Dimensioni foro
100 mm
Capacità
10,000 mL
Volume d’esercizio
10000 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Ideal for fermentation and culture work
- for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips