Documenti
Z562742
Provette NMR Wilmad® con diam. 5 mm, versione economica
frequency 400 MHz, L 8 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiali
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-1228-8
Parametri
400 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
curvatura
13 μm
concentricità
25 μm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.43 mm , N51A glass
Descrizione generale
caps included.
Le provette presentano un fondo arrotondato e sono dotate di un′area sabbiata per l′etichettatura dei campioni. Le provette da 9 in. di lunghezza sono destinate alla produzione di standard e all′uso con supporti per ribaltamento. Le provette NMR Wilmad in versione economica e monouso sono indicate per la spettroscopia NMR ad alta velocità. (Tutte le provette in versione economica sono dotate di tappo.)
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries