Documenti fondamentali
Z531170
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Giunto
joint: ST/NS29/32
Lunghezza
400 mm
Descrizione generale
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)