Documenti fondamentali
Z317608
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 100 mm
Sinonimo/i:
290804606
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali:
metal plate
Diam. int.:
100 mm
Materiali
metal plate
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int.
100 mm
Descrizione generale
Perforated plate for vacuum desiccators.
Caratteristiche e vantaggi
• Complies with DIN EN 10143• Manufactured from stainless steel (1.4301, type 304)• The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator• Rust-free
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)