Documenti fondamentali
Z313947
Retsch sieve rack
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
About This Item
Materiali
(Plastic coated steel wire)
Caratteristiche
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
Descrizione generale
Space saving storage rack may be used horizontally or vertically.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)