Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Ingresso CA/CC
220 V AC
Grado
CE Compliant
Caratteristiche
Threaded socket for support rod.
Produttore/marchio commerciale
Gerhardt
Disponibilità
not available in USA and Canada
Misura
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
Uscita
450 W
Descrizione generale
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
Stepless energy control.
Note legali
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)