Documenti
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
FF50/2S
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Giunto
joint: ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FF 50/2S
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited