Documenti fondamentali
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
ST7/3L
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Materiali
PTFE
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit ST 7/3L
Disponibilità
not available in USA and Canada
Larg. pala
76 mm
Diam. asta
11 mm
Descrizione generale
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)