Z276707
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
PTFE stopper
quartz
Produttore/marchio commerciale
Starna™ 29B/Q/10
Parametri
170-2,700 nm spectral range
Alt. × largh. × prof.
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
Volume della camera
1.4 mL
Cammino ottico
10 mm
Descrizione generale
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Note legali
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)