Documenti fondamentali
Z269603
Safety pipette fillers
green
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
Produttore/marchio commerciale
FLIP-004
Colore
green
Descrizione generale
Has two operating valves to fill and dispense and a third removable automatic valve at the top for evacuation and easy inside cleaning. Natural rubber.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)