Z250066
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1000 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (33-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216847
Capacità
32 oz (1000 mL)
diam. × alt.
94 mm × 206 mm
Colore
amber
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)