Vai a
Z231908
Duran® beakers
capacity 2,000 mL, low form
Sinonimo/i:
211066301, container, flask, glass beaker, jar, vessle
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
2,000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
graduations
Per informazioni sul prodotto Z231908, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 211066301
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
185 mm × 132 mm
capacity
2,000 mL
General description
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Features and Benefits
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)